Documentos Principais
GF91737456
Monel® alloy 400
foil, thickness 0.3 mm, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, length 1 m, temper annealed
Sinônimo(s):
NI110380
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.787,00
R$ 4.787,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.787,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.787,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 917-374-56
Comprimento
1 m
espessura
0.3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)