Documentos Principais
GF91195814
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
MN010230
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 911-958-14
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)