Documentos Principais
GF91172134
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
FE085130
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.390,00
R$ 2.390,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.390,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 2.390,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 911-721-34
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)