Documentos Principais
GF91057125
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
1m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
PT035150
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.840,00
R$ 2.840,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.840,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.840,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 910-571-25
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)