Documentos Principais
GF90068496
Aluminum-manganese alloy, Al99.7Mn0.3
20g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinônimo(s):
AD066100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.091,00
R$ 4.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.091,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 4.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps (granular)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 900-684-96
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)