Documentos Principais
GF89584082
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
10m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
NI055880
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.027,00
R$ 4.027,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.027,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.027,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyimide insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 895-840-82
Comprimento
10 m
diâmetro do condutor
0.125 mm
espessura de isolamento
0.008 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)