Documentos Principais
GF89425121
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 3 mm, size 1000 × 1000 mm
Sinônimo(s):
FP323150
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.441,00
R$ 15.441,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.441,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 15.441,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 894-251-21
tamanho
1000 × 1000 mm
espessura
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)