Documentos Principais
GF89380200
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, length 2 m, temper hard
Sinônimo(s):
FE220271
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.547,00
R$ 5.547,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.547,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 5.547,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 893-802-00
Comprimento
2 m
espessura
0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)