Documentos Principais
GF89271344
Polyethylene Naphthalate
(PEN), rod, diam. 18 mm, L 500 mm, black
Sinônimo(s):
ES367940
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.147,00
R$ 4.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.147,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.147,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 892-713-44
Comprimento
500 mm
Diâmetro
18 mm
cor
black
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)