Documentos Principais
GF89158203
Nickel
foil, thickness 0.6 mm, diameter 25 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
NI000587
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 891-582-03
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
25 mm
espessura
0.6 mm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)