GF88851730
Zirconium
tube, 100mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, annealed, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR007620
About This Item
Ensaio
≥99.2%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 888-517-30
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)