Documentos Principais
GF88650490
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 60 mm, L 500 mm, black
Sinônimo(s):
AN337960
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.580,00
R$ 4.580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.580,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 886-504-90
Comprimento
500 mm
Diâmetro
60 mm
cor
black
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)