Documentos Principais
GF88529079
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 200 m, temper annealed
Sinônimo(s):
NI055113
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.283,00
R$ 2.283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.283,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 885-290-79
Comprimento
200 m
diâmetro
0.045 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)