Documentos Principais
GF88332420
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, temper annealed, length 50 m
Sinônimo(s):
W 055200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.951,00
R$ 2.951,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.951,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.951,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 883-324-20
Comprimento
50 m
diâmetro
0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)