Documentos Principais
GF88182962
Polyimide
(PI), rod, diam. 12.7 mm, L 100 mm, grade vespel sp1
Sinônimo(s):
IM307920
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 881-829-62
Comprimento
100 mm
Diâmetro
12.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)