Documentos Principais
GF87999338
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, epoxy insulation
Sinônimo(s):
NI055850
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.747,00
R$ 6.747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.747,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 6.747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
epoxy insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 879-993-38
Comprimento
50 m
diâmetro do condutor
0.025 mm
espessura de isolamento
0.004 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)