Documentos
GF87847598
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 6mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE240290
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 878-475-98
tamanho × espessura
6 mm × 0.15 mm