Documentos Principais
GF87830714
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 2m coil, 0.025mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
FE210247
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.946,00
R$ 9.946,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.946,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 9.946,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 878-307-14
tamanho × espessura
2 m × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)