Documentos Principais
GF87410819
Lithium fluoride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.995%
Sinônimo(s):
LI516101
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.291,00
R$ 3.291,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.291,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 3.291,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.995%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 874-108-19
peso
10 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)