Documentos
GF87402416
Antimony
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5+%
Sinônimo(s):
SB006030
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sb
Número CAS:
Peso molecular:
121.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141704
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 874-024-16
resistência
41.7 μΩ-cm
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
pb
1635 °C (lit.)
pf
630 °C (lit.)
densidade
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3