Documentos Principais
GF87262364
Dysprosium
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
DY000230
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.155,00
R$ 5.155,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.155,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Dy
Número CAS:
Peso molecular:
162.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141602
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 5.155,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 872-623-64
resistividade
89 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.2 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1412 °C (lit.)
densidade
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
chave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)