Documentos Principais
GF87234240
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
2m wire, 0.075mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
W 015100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.523,00
R$ 4.523,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.523,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.523,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 872-342-40
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)