Documentos Principais
GF86877994
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
50m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL185150
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 868-779-94
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)