GF86742120
Carbon
foil, 100x100mm, thickness 0.5mm, rigid graphite, fine grain size, 99.997%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000421, Charcoal activated
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.997%
forma
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 867-421-20
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
100 × 100 mm × 0.5 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N