Documentos Principais
GF86640240
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
50g lump, 10mm max. lump size, pellets
Sinônimo(s):
NJ276100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.059,00
R$ 4.059,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.059,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 4.059,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
pellets
fabricante/nome comercial
Goodfellow 866-402-40
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)