Documentos Principais
GF86622802
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 0.2m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI090260
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.030,00
R$ 4.030,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.030,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.030,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 866-228-02
C × L × espessura
0.2 m × 100 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)