Documentos Principais
GF86176086
Gold/tin
rod, Au80%/Sn20%, 3.0 mm diameter, length 25 mm
Sinônimo(s):
AU067920
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 12.109,00
R$ 12.109,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 12.109,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 12.109,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 861-760-86
Comprimento
25 mm
diâmetro
3.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)