Documentos Principais
GF85718065
Copper-titanium alloy, Cu56.4Ti43.6
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinônimo(s):
CU276010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.587,00
R$ 3.587,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.587,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 3.587,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 857-180-65
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)