Documentos Principais
GF85572366
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, length 10 m, condition metallic glass
Sinônimo(s):
FE845100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 855-723-66
Comprimento
10 m
diâmetro
0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)