Documentos Principais
GF85503528
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m insulated wire, 0.05mm conductor diameter, 0.009mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinônimo(s):
PT025835
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.874,00
R$ 2.874,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.874,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.874,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Ensaio
99.999%
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 855-035-28
Comprimento
0.1 m
diâmetro do condutor
0.05 mm
espessura de isolamento
0.009 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)