Documentos Principais
GF85293186
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.05 mm, size 100 × 100 mm, clear amber
Sinônimo(s):
SU301050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 852-931-86
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.05 mm
cor
clear amber
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)