Documentos Principais
GF85278178
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 0.2m coil, 0.01mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
FE080205
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.225,00
R$ 8.225,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.225,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 8.225,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 852-781-78
tamanho × espessura
0.2 m × 0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)