Documentos Principais
GF85237915
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 450 mm, wall thickness 0.6 mm
Sinônimo(s):
AL607050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.246,00
R$ 4.246,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.246,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
R$ 4.246,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 852-379-15
Comprimento
450 mm
D.E.
2.5 mm
espessura da parede
0.6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)