GF84888297
Palladium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.25μm, specific density 303.4μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Sinônimo(s):
Palladium, PD004600
About This Item
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 848-882-97
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
25 mm × 0.25 μm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N