Documentos
GF84827537
Nitinol
foil, thickness 0.5 mm, Ni55%/Ti45%, size 90 × 90 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
NI200320
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 848-275-37
tamanho
90 × 90 mm
espessura
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3