Documentos Principais
GF84647469
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 25 mm, L 200 mm, natural
Sinônimo(s):
ME317925
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 846-474-69
Comprimento
200 mm
Diâmetro
25 mm
cor
natural
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)