Documentos Principais
GF84642206
Tantalum
foil, 50x50mm, thickness 0.125mm, annealed, 99.9%
Sinônimo(s):
Tantalum, TA000424, Ta
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141741
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
572 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 846-422-06
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50 x 50 mm × 0.125 mm
p.e.
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tantalum foil used in closing antro-oral fistulas.
E J McCLUNG et al.
United States Armed Forces medical journal, 2(8), 1183-1186 (1951-08-01)
Isolation of the brachial segments of the spinal cord of the chick embryo by means of tantalum foil blocks.
V HAMBURGER
The Journal of experimental zoology, 103(1), 113-142 (1946-10-01)
H H Pieper et al.
The Review of scientific instruments, 83(5), 055110-055110 (2012-06-07)
We present a versatile system for the preparation of oxide crystal surfaces in the ultra-high vacuum (UHV) at temperatures up to 1300 K. Thermal treatment is accomplished by direct current heating of a tantalum foil in contact with the oxide
Arthroplasty of the temporomandibular joint in children with interposition of tantalum foil.
G W N EGGERS
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 28, 603-606 (1946-07-01)
Xinjian Feng et al.
Nano letters, 10(3), 948-952 (2010-02-12)
Tantalum nitride (Ta3N5) has a band gap of approximately 2.07 eV, suitable for collecting more than 45% of the incident solar spectrum energy. We describe a simple method for scale fabrication of highly oriented Ta3N5 nanotube array films, by anodization