Documentos Principais
GF84141952
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, diam. 50 mm
Sinônimo(s):
ME311070
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 841-419-52
Diâmetro
50 mm
espessura
0.09 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)