Documentos Principais
GF84118899
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, size 500 × 500 mm, thickness 0.08 mm
Sinônimo(s):
FP313510
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
fabric
fabricante/nome comercial
Goodfellow 841-188-99
tamanho
500 × 500 mm
espessura
0.08 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)