GF83452204
Nickel
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, 99.95%
Sinônimo(s):
Nickel, NI000270
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 834-522-04
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
100 x 100 mm × 0.01 mm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)