Documentos Principais
GF82919874
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinônimo(s):
MO046010
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 829-198-74
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)