Documentos Principais
GF82699633
Gold/Nickel
wire, 0.80 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.05 m, temper annealed
Sinônimo(s):
AU055160
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.323,00
R$ 4.323,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.323,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.323,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 826-996-33
Comprimento
0.05 m
diâmetro
0.80 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)