Documentos Principais
GF82480428
Copper-zirconium alloy, Cu70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinônimo(s):
CU236010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 12.548,00
R$ 12.548,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 12.548,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 12.548,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 824-804-28
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)