Documentos Principais
GF82305233
Polybutylene Terephthalate
(PBT), rod, diam. 6.35 mm, L 1000 mm
Sinônimo(s):
ES347910
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.945,00
R$ 1.945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.945,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.945,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 823-052-33
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
6.35 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)