GF82200518
Alumina
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 15 mm
Sinônimo(s):
AL603202
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 822-005-18
Diâmetro
15 mm
espessura
2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)