Documentos Principais
GF82101248
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, length 0.2 m, coil width 192 mm
Sinônimo(s):
CU130240
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.904,00
R$ 2.904,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.904,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 2.904,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 821-012-48
Comprimento
0.2 m
largura da espiral
192 mm
espessura
0.016 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)