Documentos Principais
GF82086701
Bismuth
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.97%
Sinônimo(s):
BI006019
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.154,00
R$ 3.154,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.154,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Bi
Número CAS:
Peso molecular:
208.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141706
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.154,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.97%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 820-867-01
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
150 (micron)
p.e.
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)