Documentos Principais
GF82061670
Aluminum
powder, 15 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
AL006038
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.856,00
R$ 3.856,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.856,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.856,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 820-616-70
resistividade
2.6548 μΩ-cm
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
15 (micron)
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)