Documentos Principais
GF81749289
Copper
insulated wire, conductor diameter 1.0 mm, length 5 m, insulation thickness 0.045 mm
Sinônimo(s):
CU005888
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 817-492-89
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
5 m
Diâmetro
1.0 mm
espessura de isolamento
0.045 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)