Documentos Principais
GF81740640
Aluminum/Silicon
rod, Al88%/Si12%, 10 mm diameter, length 500 mm, condition extruded
Sinônimo(s):
AL137910
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 817-406-40
Comprimento
500 mm
diâmetro
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)